missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Wogonin, TRC

Artikelnummer. 30452153
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452153 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW49935050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Wogonin
CAS 632-85-9
Molekylær formel C16 H12 O5
Mængde 50 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one','5,7-dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-, Flavone','5,7-dihydroxy-8-methoxy- (7CI,8CI), Wogonin (6CI), 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone
InChI formel InChI=1S/C16H12O5/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,17,19H,1H3
SMIL COc1c(O)cc(O)c2C(=O)C=C(Oc12)c3ccccc3
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-8-methoxy-2-phenylchromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 284.26
Formel vægt 284.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.