Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Standard Length Wobble-not™ Serologisk pipette med lav indføringskraft
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Individuelt indpakket i papir/plast
Negative gradueringer:
3 mL
8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Emballage: Individuelt pakket ind i papir/plastik, individuelt pakket ind i plast/plastik, Bulk pakket i plast genlukkelige poser
- Steril– RNase/DNase fri, ikke-pyrogen
- Nøjagtighed± 2 % ved fuld volumen
- Filter ved prop-ende lavet af porøs polypropylen
- Ultra-klare markeringer
- Steriliseret til SAL 10 -6
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2 % ved fuld volumen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polystyren, polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Længde (engelsk) | 13,5 tommer |
| Negative gradueringer | 8 mL |
| Mængde | 100/æske |
| Tip stil | Serologisk |
| Vis mere |