Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Standard Length Wobble-not™ Serologisk pipette med lav indføringskraft
Artikelnummer. 16455114
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Individuelt indpakket i papir/plast
Negative gradueringer:
3 mL
8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 16455114
Brand: VistaLab™ Technologies 40900010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et innovativt 2-trins plug-endedesign, der hjælper med at reducere indføringskraften, samtidig med at pipettestabiliteten i din controller øges. Dette design giver mulighed for mindre jamming og mindre dryp for nemmere og mere præcis pipettering med mindre risiko for kontaminering.
  • Emballage: Individuelt pakket ind i papir/plastik, individuelt pakket ind i plast/plastik, Bulk pakket i plast genlukkelige poser
  • Steril– RNase/DNase fri, ikke-pyrogen
  • Nøjagtighed± 2 % ved fuld volumen
  • Filter ved prop-ende lavet af porøs polypropylen
  • Ultra-klare markeringer
  • Steriliseret til SAL 10 -6
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 % ved fuld volumen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polystyren, polypropylen
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Længde (engelsk) 13,5 tommer
Negative gradueringer 3 mL
Mængde 200,-/sag
Tip stil Serologisk
Emballagetype Individuelt indpakket i papir/plast
Farve Orange
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 330 mm
Type Standard Length Wobble-not Pipet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) ali-Q eller enhver pipettecontroller