Få mere at vide
Welch™ WOB-L 2567 Stempelpumpe
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Dybde (metrisk):
254 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pålidelig WOB-L Stempelpumpe er perfekt til mange almindelige laboratorievakuumapplikationer
- Funktioner: Vakuum til 60 Torr (27,6 tommer Hg)
- Inkluderer vakuumregulator og måler: enkel at justere og overvåge vakuumniveauet
- Indløbsvandlås: flydekuglen rejser sig for at lukke pumpen mod utilsigtet indtagelse af vand
- Lyddæmper dæmper pumpen og filtrerer afgangsluften
Tekniske data
Tekniske data
| Motorhastighed | 83 l/min. |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Dybde (metrisk) | 254 mm |
| Model- | WOB-L 2567 |
| Watt | 250 w |
| Vægt (metrisk) | 7.5 kg |
| Frekvens | 50 Hz |
| Samlet højde (metrisk) | 254 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 381 mm |
| Pumpetype | Stempel pumpe |
| Vis mere |