Få mere at vide
Wnt-C59, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Methyl-4-pyridinyl)-N-[4-(3-pyridinyl)phenyl]-benzeneacetamide |
| CAS | 1243243-89-1 |
| Molekylær formel | C8 H11 N5 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Wnt-C59, 4-(2-Methyl-4-pyridinyl)-N-[4-(3-pyridinyl)phenyl]-benzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O3/c1-5-6(13(15)16)7(14)11-8(10-5)9-4-12(2)3/h4H,1-3H3,(H,10,11,14)/b9-4- |
| SMIL | CN(C)\C=N/C1=NC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-N'-(4-methyl-5-nitro-6-oxo-1H-pyrimidin-2-yl)methanimidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.205 |
| Formel vægt | 225.086 |