Få mere at vide
Wnt-C59, MedChemExpress
Beskrivelse
Wnt-C59 (C59) is a highly potent and oral porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 74 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Wnt-C59 |
| CAS | 1243243-89-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H21N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | C59 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (131.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CN=C2)C=C1)CC3=CC=C(C4=CC(C)=NC=C4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.45 |
| Vis mere |