Få mere at vide
WNK463, MedChemExpress
Beskrivelse
WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WNK463 |
| CAS | 2012607-27-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H24F3N7O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.73 mM) |
| SMIL | FC(F)(F)C1=NN=C(O1)C2=CN=C(N3CCC(N4C=NC=C4C(NC(C)(C)C)=O)CC3)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.46 |
| Formel vægt | 463.46 |
| Vis mere |