Få mere at vide
WNK463, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450679
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16450679 1 mg
16443108 10 mg
16409666 50 mg
16404406 100 mg
16485837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16450679 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100626
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
WNK463 is an orally bioavailable pan-With-No-Lysine (K) (WNK)-kinase inhibitor with IC50s of 5 nM, 1 nM, 6 nM, and 9 nM for WNK1, WNK2, WNK3, and WNK4, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WNK463
CAS 2012607-27-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24F3N7O2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.73 mM)
SMIL FC(F)(F)C1=NN=C(O1)C2=CN=C(N3CCC(N4C=NC=C4C(NC(C)(C)C)=O)CC3)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 463.46
Formel vægt 463.46
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease