Få mere at vide
WNK-IN-11, MedChemExpress
Beskrivelse
WNK-IN-11 is an allosteric With-No-Lysine (WNK) kinase inhibitor, with an IC50 of 4 nM for WNK1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WNK-IN-11 |
| CAS | 2123489-30-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21Cl2N5OS |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (324.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C2=CSC(NC)=N2)=NC=C1Cl)N3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.4 |
| Formel vægt | 462.4 |
| Vis mere |