Få mere at vide
Witeg™ Witospensor Ravflaske
Artikelnummer. 10450755
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10450755 250 mL
1 options
Artikelnummer. 10450755 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 5 372 025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.99 DKK
    73.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.42 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
I ravfarvet glas for at beskytte lysfølsomme indhold.
  • Fremstillet af soda-lime ravglas
  • LEVASINT-belægning™
  • Skruelågslukning lavet af polypropylen
  • I en pladsbesparende firkantet form
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Belægning LEVASINT™ syntetisk belægning
Farve Ravgul
Materiale Soda Lime Glas
Bredde (metrisk) 65 mm
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 160 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GL 32
Lukketype Skruelåg
Form Firkant