Få mere at vide
Buerkle™ Tilbagetrækningssystem til opløsningsmidler med udledningsrør
Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
60 cm
95 cm
Beskrivelse
- Udtagssystemet for opløsningsmidler med afgangsrør har en tøndepumpe med fast afgangsrør
- Tøndepumpens trinløst justerbare dykrør kan justeres til den respektive tank
- Med cylinderskrueforbindelse til ståltønder med R 2 tommer gevind
- Kan justeres til standard kommercielle tanke med gevindadaptere
- Fordelen ved drift med trykgas er, at brugeren kan udvinde selv store mængder uden anstrengelse, mens han har begge hænder fri til at dispensere opløsningsmidlet
- Tøndeskrueforbindelsen og afspærringsventilerne lukker tønden og pumper hermetisk
- Trykluft- eller nitrogentilslutningen (3-10 bar) kan leveres via en mobil eller stationær trykluftforsyning
- Fleksible tilslutningsmuligheder, drift med trykluft eller inert gas (f.eks. nitrogen)
- Dele i kontakt med medium fremstillet af rustfrit stål (1.4301) og PTFE
- Inklusiv transportstandere, jordkabel til trykreguleringsenhed, tilslutningsslange, nøgle og adapter til trykluftforsyning
- Trykluftforsyningsadapter: 1x koblingsstik NW 7,2 mm, 1x slangemundstykke til indvendigØ 6 mm, 1 x slangemundstykke til indvendigØ 8 mm
- For UN tanke og tønder (testtryk mindst 150 kpa)
- Enheden overholder kravene i direktivet om trykudstyr 2014/68/EU
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Tilbagetrækningssystem for opløsningsmidler |
| Flowhastighed | 10 l/min. |
| Inkluderer | Transportstandere, jordkabel til trykreguleringsenhed, tilslutningsslange, nøgle og adapter til trykluftforsyning |
| Til brug med | Anti-Static Sæt |
| Dybde (metrisk) | 60 cm |
| Type | Tilbagetrækningssystem for opløsningsmidler |
| Tromleåbningsdiameter | R 2 in. gevind |
| Materiale | Rustfrit stål (1.4301), PTFE |