Få mere at vide
Buerkle™ Tilbagetrækningssystem til opløsningsmidler med udledningsrør
Artikelnummer. 16213181 Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
60 cm
95 cm
Artikelnummer. 16213181
Brand: Buerkle™ 56035001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbagetrækningssystemet til opløsningsmidler med udløbsrør kan bruges til at dispensere højrente væsker hurtigt og uden komplikationer. Et overtryk produceres i beholderen med trykgas (trykluft eller nitrogen), hvorved væsken pumpes ud af tanken.
  • Udtagssystemet for opløsningsmidler med afgangsrør har en tøndepumpe med fast afgangsrør
  • Tøndepumpens trinløst justerbare dykrør kan justeres til den respektive tank
  • Med cylinderskrueforbindelse til ståltønder med R 2 tommer gevind
  • Kan justeres til standard kommercielle tanke med gevindadaptere
  • Fordelen ved drift med trykgas er, at brugeren kan udvinde selv store mængder uden anstrengelse, mens han har begge hænder fri til at dispensere opløsningsmidlet
  • Tøndeskrueforbindelsen og afspærringsventilerne lukker tønden og pumper hermetisk
  • Trykluft- eller nitrogentilslutningen (3-10 bar) kan leveres via en mobil eller stationær trykluftforsyning
  • Fleksible tilslutningsmuligheder, drift med trykluft eller inert gas (f.eks. nitrogen)
  • Dele i kontakt med medium fremstillet af rustfrit stål (1.4301) og PTFE
  • Inklusiv transportstandere, jordkabel til trykreguleringsenhed, tilslutningsslange, nøgle og adapter til trykluftforsyning
  • Trykluftforsyningsadapter: 1x koblingsstik NW 7,2 mm, 1x slangemundstykke til indvendigØ 6 mm, 1 x slangemundstykke til indvendigØ 8 mm
  • For UN tanke og tønder (testtryk mindst 150 kpa)
  • Enheden overholder kravene i direktivet om trykudstyr 2014/68/EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Tilbagetrækningssystem for opløsningsmidler
Flowhastighed 10 l/min.
Inkluderer Transportstandere, jordkabel til trykreguleringsenhed, tilslutningsslange, nøgle og adapter til trykluftforsyning
Til brug med Anti-Static Sæt
Dybde (metrisk) 60 cm
Type Tilbagetrækningssystem for opløsningsmidler
Tromleåbningsdiameter R 2 in. gevind
Materiale Rustfrit stål (1.4301), PTFE