missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Withanoside IV, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Withanoside IV |
| CAS | 362472-81-9 |
| Molekylær formel | C40 H62 O15 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1α,3β,22R)-3-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-1,22,27-trihydroxy-ergosta-5,24-dien-26-oic Acid Δ-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C40H62O15/c1-17-11-26(53-36(50)22(17)14-41)18(2)23-7-8-24-21-6-5-19-12-20(13-29(43)40(19,4)25(21)9-10-39(23,24)3)52-38-35(49)33(47)31(45)28(55-38)16-51-37-34(48)32(46)30(44)27(15-42)54-37/h5,18,20-21,23-35,37-38,41-49H,6-16H2,1-4H3/t18-,20+,21-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,37+,38+,39+,40-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]([C@H]1CC(=C(CO)C(=O)O1)C)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](C[C@H](O)[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(1S)-1-[(1S,3R,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-1-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl]-5-(hydroxymethyl)-4-methyl-2,3-dihydropyran-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 782.91 |
| Formel vægt | 782.4089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?