Få mere at vide
MedChemExpress Withaferin A
Artikelnummer. 16481668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16481668 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16481668 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN2065
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress Withaferin A is a steroidal lactone isolated from Withania somnifera, inhibits NF-kB activation and targets vimentin, with potent antiinflammatory and anticancer activities. Withaferin A is an inhibitor of endothelial protein C receptor (EPCR) shedding.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 470.6 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 5119-48-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.91%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic)
Mål NF-κB∣Ferroptosis