Få mere at vide
MedChemExpress Withaferin A
Artikelnummer. 16402589
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16402589 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16402589 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN2065
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Withaferin A is a steroidal lactone isolated from Withania somnifera, inhibits NF-kB activation and targets vimentin, with potent antiinflammatory and anticancer activities. Withaferin A is an inhibitor of endothelial protein C receptor (EPCR) shedding.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 470.6 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 5119-48-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.91%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (212.49 mM∣Need ultrasonic)
Mål NF-κB∣Ferroptosis
Mængde 1 mg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.