Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Praktiske pakker med hætteglas/lukninger
Volumen (metrisk):
700μ L
750μ L
Emballagetype:
Standard
Materiale:
Borosilikatglas
Polypropylen
Lukketype:
Snap Cap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Komponenter pakket i en klar lågbakke
- Indeholder 100 hætteglas og 100 matchende lukninger
- Standardpakker inkluderer hætter i en separat plastikpose
- Formonterede pakninger leveres klar til brug med hætter fastgjort til hætteglassene
- Passer ind i bænkskuffen for nem adgang
- Emballagen holder produkterne synlige og partikelfri
Valgmuligheder:
- Standardpakke med 8x30 mm hætteglas med gennemsigtigt glas (μ750 L) med 8 mm snappropper
- Standardpakke med 8x40 mm klare polypropylen-hætteglas (700 μL) med 8 mm snappropper
- Formonteret pakke med 12x32 mm hætteglas med skruetop i klart glas (2 ml) med 8-425 mm skruelåg med 0,045 tommer. Rød PTFE/Silicone Septa
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 750μ L |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi |
| Inkluderer | Hætteglas, lukning og boks med klart låg |
| Hals stil | Skal/Lige |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Emballagetype | Standard |
| Lukningsmateriale | Plast |
| Vis mere |