Få mere at vide
Wiskostatin, TRC
Artikelnummer. 30452383
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30452383 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30452383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW4989255MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wiskostatin
CAS 253449-04-6
Molekylær formel C17H18Br2N2O
Mængde 5 mg
Synonym 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
SMIL BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 426.15
Formel vægt 423.9786