Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Wiskostatin
Artikelnummer. 18065532
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065532 10 mg
18093862 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065532 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4434/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
N-WASP inhibitor; inhibits Arp2/3 activation
Inhibitor of neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP) activity. Interacts with the regulatory GTPase-binding domain of N-WASP; inhibits activation of Arp2/3 complex by maintaining N-WASP in an inactive conformation. Also inhibits PIP2-induced actin polymerization (EC50 ∽ 4μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253449-04-6
Molekylær formel C17H18Br2N2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Wiskostatin
Mængde 10 mg
Formel vægt 426.15
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 426.15