Få mere at vide
TFA Dostmann Trådløs vejrstation med vindmåler SPRING BREEZE
Artikelnummer. 15676648
Fugtighedsområde:
1 til 99 %
Artikelnummer. 15676648
Brand: TFA Dostmann 35.1140.01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den trådløse vejrstation med vindmåler SPRING BREEZE vejrstation overvåger temperatur og luftfugtighed. En vindmåler bestemmer den lokale vindstyrke. Vejrstationen tilbyder mange ekstra funktioner, såsom visning af højeste og laveste værdier eller beregning af dugpunktet.
Mål vind og vejr selv, det er muligt med SPRING BREEZE. Den trådløse vejrstation har en kombineret termo-hygro-sender til overvågning af udendørstemperatur og luftfugtighed og en vindmåler til at bestemme vindstyrken på installationsstedet. Dataene sendes til basestationen og vises på displayet. Bare et blik på 'SPRING BREEZE' farverigt oplyste display, og du kan få et omfattende billede af den aktuelle vejrtilstand. I midten er den animerede grafik til vindstyrken. Alt efter vindhastigheden roterer den lille vindmølle, og de farvede bjælker blinker. Historiske data kan spores tilbage over en periode på et år. Sol, skyer eller regndråber– et integreret elektronisk barometer måler lufttrykket og ud fra ændringerne giver vejrsymbolet en prognose for det kommende vejr. Du har også rumtemperaturen og luftfugtigheden for øje og kan styre rumklimaet med målrettet opvarmning og ventilation. Vejrstationen tilbyder mange ekstra funktioner og information. Du kan indstille alarmgrænser, se højeste og laveste værdier, beregne dugpunkt og vindafkølingstemperaturer. Det aktuelle klokkeslæt og dato modtages via DCF-77-radiosignalet. Farvedisplayet har to lysstyrkeniveauer. Tilslut vejrstationen til strømforsyningen, hvis du ønsker, at displayet lyser permanent. Yderligere to sendere kan tilsluttes til temperatur- og fugtkontrol, f.eks. i børneværelset, soveværelset, kælderen eller garagen.
  • Kombineret trådløs sender til udendørstemperatur, luftfugtighed og vindhastighed
  • Indendørs temperatur og luftfugtighed
  • Vejrudsigt med symboler og atmosfærisk tryktendens
  • Max.- min.-funktion, trendindikatorer, dugpunkt, vindafkølingsfaktor
  • Vindhastighedsgraf, maksimal hastighed og historik (sidste time, 24 timer, 7 dage, 30 dage og år)
  • Programmerbare alarmfunktioner
  • Radiostyret ur med dato og ugedag (6 sprog)
  • farvedisplay med to lysstyrkeniveauer (kontinuerlig drift med strømadapter)
  • Kan udvides med 2 termo-hygro-transmittere (T/H 30.3221.02, sælges separat)
  • Registreret TFA design
Tekniske data
Fugtighedsområde 1 til 99 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C