Få mere at vide
TFA Dostmann Trådløst termometer med 2 sendere TRIO
Beskrivelse
Når det kommer til temperatur, informerer det trådløse termometer TRIO fra TFA dig 3 gange: En separat trådløs sender bestemmer udendørstemperaturen på stedet; en intern sensor måler indendørstemperaturen. En medfølgende radiosender kan bruges til at bestemme temperaturen udenfor eller i et andet rum. Den anden sender har en vandtæt kabelsender, og den er derfor ideel til temperaturstyring i køleskabet, akvariet, poolen eller dammen. Maksimum- og minimumværdierne vises permanent for alle temperaturværdier. Kontrol af rumtemperaturen er en vigtig faktor for at skabe et behageligt og sundt levemiljø, og det hjælper med at spare energi. Selv én grads temperatursænkning kan spare op til 6 % på varmeudgifterne. Med udendørstemperaturen får du pålidelig og vigtig information til dit hjem, have, fritid og arbejde. Der kan i alt tilsluttes op til 8 sendere til enheden.
- Til 3-fold temperaturkontrol: intern sensor til overvågning af indetemperaturen på stedet
- Med 2 radiosendere og en vandtæt kabelsensor
- Kan udvides til i alt 8 sendere
- Temperaturtransmitter til overvågning af udendørs eller indendørs temperatur
- Sender med vandtæt sensorkabel, ideel til køleskab, fryser, akvarium, pool og dam
- Maksimum og minimum værdier
- Temperaturalarm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Kalibreret | Ja |
| Vise | LCD |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.