Få mere at vide
Fisherbrand™ Trådløse pH-elektroder
Artikelnummer. 11768116 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11768116 110 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11768116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.11 DKK
    341.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 266.59 DKK
    43% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
denne trådløse pH-elektrode med et BNC-stik er ideel til brug i de fleste laboratorie- og andre miljøer.
  • pH-elektrode uden kabel med BNC-stik
  • Længde (metrisk): 110 mm
  • Type: Trådløs pH-elektrode
Tekniske data
Type Trådløs pH-elektrode
Længde (metrisk) 110 mm