Få mere at vide
WTW™ Trådløst modul til stikhovedsensor
Til brug med (udstyr):
WTS™ IDS Stikhovedsensorer til multiparametermålere
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Trådløse moduler til IDS stikhovedsensorer sættes ganske enkelt på sensoren og forbindes automatisk til måleren, samme modul for alle parametre
- Sikker og enkel uden kabler
- Frihed til at arbejde, hvor en måler normalt ville være i vejen
- Selv med bærbare feltmålinger under vanskelige forhold er den ene hånd altid fri
- Registrering af måleværdier ved blot at trykke på en knap på sensormodulet
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Genopladeligt LiPo batteri 230 mAh |
| IP-vurdering | Stænkvandsbeskyttet til IP 66 |
| Til brug med (udstyr) | WTS™ IDS Stikhovedsensorer til multiparametermålere |