Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Tråd universal flaskeholder
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Velegnet til Universal, McCartney og Scintillation hætteglas og lavprofilrør op til 33 mm dia.
- Mesh bundstøtte
- Kemisk resistente epoxybelagte ståltrådsstativer
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (25 mm) |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Stillinger | 50 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | Bijou og lav profil flasker |
| Dimensioner (L x B x H) | 37.34 x 19.94 x 6.0 cm |
| Vis mere |