Få mere at vide
Fisherbrand™ Gaze af tråd
Artikelnummer. 11789806 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Gaze af tråd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11789806 Gaze af tråd Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11789806
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
Giver fremragende støtte til bægre og andet glas under opvarmning på ring stands.Fisherbrand™ Wire Gaze er en flad firkant fremstillet af galvaniseret jernnet.
  • Ikke-flossende kanter
  • Holdbar og langtidsholdbar
Specifications
Produkttype Gaze af tråd