Få mere at vide
Fisherbrand™ Trådstativ flaskeholder, 6-plads, 80 mm, hvid
Artikelnummer. 30158545 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Flasker
Artikelnummer. Holder
30158545 Flasker
1 options
Artikelnummer. 30158545
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.55 DKK
    362.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.60 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Wire Rack Bottle Carrier er designet til sikkert at holde 6 flasker op til 80 mm i diameter, dette stativ forenkler processen med at læsse, losse og transportere flasker.
  • 6-plads belagt trådstativ holder flasker op til 80 mm i diameter
  • HDPE-belagt tråd for holdbarhed og kemikalieresistens
  • Håndtagsdesign svinger ned for at læsse og losse uden forhindringer og svinger op for bekvemmelighed
  • Til brug med fladbundede centrifuger, universalflasker og vaskeflasker
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Flasker
Materiale HDPE-belagt tråd
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 25.2 cm
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (engelsk) 6,9 tommer.
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Vægt (metrisk) 0.6 kg
Inkluderer Trådstativ flaskeholder
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 86 mm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 10.4 cm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 17.4 cm