Få mere at vide
Fisherbrand™ Trådnet kurv
Artikelnummer. 17197924 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm mesh
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
17197924 400 x 200 x 150 mm -
17187914 100 x 100 x 100 mm -
17197914 120 x 120 x 120 mm -
17107924 8 x 8 x 1 mm mesh -
17117924 150 x 150 x 150 mm Hver
17127924 160 x 160 x 160 mm -
17137924 180 x 180 x 180 mm -
17147924 200 x 200 x 150 mm -
17157924 200 x 200 x 200 mm Hver
17167924 250 x 150 x 150 mm -
17177924 300 x 200 x 150 mm -
17187924 300 x 200 x 200 mm -
17107934 250 x 250 x 250 mm Hver
17117934 300 x 300 x 300 mm -
17167934 400 x 200 x 200 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17197924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kurv, der er anvendelig til små instrumenter.
  • Til små instrumenter
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Materiale Stainless Steel
Produkttype Basket
Maskestørrelse 8 x 8 x 1 mm
Til brug med (applikation) Washing Glassware
Til brug med (udstyr) Små instrumenter
Dimensioner (L x B x H) 400 x 200 x 150 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 400 mm