Få mere at vide
Fisherbrand™ Trådnet kurv
Artikelnummer. 17187924 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm mesh
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
250 x 250 x 250 mm
300 x 200 x 150 mm
300 x 200 x 200 mm
300 x 300 x 300 mm
400 x 200 x 150 mm
400 x 200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17187924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kurv, der er anvendelig til små instrumenter.
  • Til små instrumenter
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Maskestørrelse 8 x 8 x 1 mm
Til brug med (udstyr) Små instrumenter
Dimensioner (L x B x H) 300 x 200 x 200 mm