Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Kurv |
| Maskestørrelse | 8 x 8 x 1 mm |
| Til brug med (applikation) | Vask af glas |
| Til brug med (udstyr) | Glasvaskere |
| Dybde (metrisk) | 100 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 100 x 100 x 100 mm |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |