Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
| Produkttype | Basket |
| Maskestørrelse | 8 x 8 x 1 mm |
| Til brug med (applikation) | Washing Glassware |
| Til brug med (udstyr) | Små instrumenter |
| Dimensioner (L x B x H) | 250 x 150 x 150 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |