Få mere at vide
Fisherbrand™ Trådnet kurv
Kurv, der er anvendelig til små instrumenter.
Brand:  Fisherbrand™ 8300150
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17117934
  • 1645.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til små instrumenter
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
8 x 8 x 1 mm
Små instrumenter
300 x 300 x 300 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Trådnet kurv > 300 x 300 x 300 mm