Beskrivelse
- Lockout-tags kan indeholde navnet på den person, der foretog lockouten.
- Kun denne person er autoriseret til at fjerne eller ændre den.
- Etiketterne (75 x 160 mm) er lavet af fleksibel polyester, der er modstandsdygtig over for vand, fedt og ekstreme temperaturer.
- Den matte overflade gør det nemt at skrive på med en kuglepen eller tusch.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Pk. |
| Produkttype | Tag |
| Alternativt varenummer | TAG-NE PAS TOUCHER.-50X110MM |
| Farve | Hvid på rød |
| Materiale | Polyester |
| Slutte | Mat |
| Besked | 225 til 249 |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Højde (engelsk) | 4,33 tommer |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Vis mere |