Få mere at vide
Fisherbrand™ Tørringsstativ
Artikelnummer. 16330746 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stillinger:
90
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
16330746 90 Hver
1 options
Artikelnummer. 16330746
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tørringsstativet sparer glasvarer fra skår og revner. Reagensglas, bægerglas, kolber og andet laboratorieudstyr kan drænes og tørres på stativet.
  • Selvstående stativ
  • Placer på et bord eller i nærheden af en vask
  • Brug kroge til at hænge stativet på væggen
  • Holder op til 90 stykker labware
  • Stiftstørrelser: 18 x 127 mm og 72 x 76 mm
  • Konstrueret af punktsvejset, vinylbelagt ståltråd for holdbarhed
  • Polystyren bakke og bagside
  • Let tilgængelig og aftagelig bunddrænbakke
Tekniske data
Oversigt Tørringsstativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sort/grå
Holder Lab glasvarer
Materiale Vinylbelagt ståltråd
Stillinger 90
Form Firkant
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Model- HS23243A
nr. pr. sag 2/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Dimensioner (L x B x H) 18,2 x 7,4 x 20,7 tommer.
Længde (metrisk) 46.2 cm
Længde (engelsk) 18,2''
Bredde (engelsk) 7,4 tommer
Højde (engelsk) 20,7 tommer.
Vægt (engelsk) 5.62 lb.
Vægt (metrisk) 2.53 kg
Inkluderer Dryppande
Produkttype Tørrestativ
Hylder Vinklet
Højde (metrisk) 52.5 cm
Array 1 x 90
Bredde (metrisk) 18.2 cm