Få mere at vide
Brady™ Wire and Cable Marking Labels
Artikelnummer. 11755663
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11755663 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 11755663 Leverandør Brady™ Leverandørnr. M7130499
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Made from nylon cloth.
  • White color
Tekniske data
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Farve Hvid
Materiale Nylon
Etiketter pr. række 1
Størrelse (metrisk) 19.05 x 38.1 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22.23 mm
Trådmåler 0
Dimensioner (LxB) 19.05 x 38.10 mm
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) 19.05 mm