Få mere at vide
Brady™ Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter: Tre pr. række
Artikelnummer. 13583320 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Gummi, Kan flyttes
Slutte:
Glans
Mat
Materiale:
Nylon Klæde
Vinyl klud
Højde (engelsk):
0,5 tommer
1,4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type Slutte Materiale Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
13583320 Gummi, Kan flyttes Glans Vinyl klud 1,4 tommer Hver
13543310 Akryl, Permanent Mat Nylon Klæde 0,5 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13583320 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142967
På lager
Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter (tre pr. række) er permanente eller kan flyttes. Efter ansøgning, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth er der for at blive, medmindre du vil ændre det.
  • Klæbemidlet og stofbagsiden giver fremragende holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
  • Klæber til enhver ren, tør overflade
  • Specielt formuleret topcoat for fremragende printkvalitet
  • Halvblank finish for et sprødt, rent look
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, UL
Oversigt Flytbare vinylstofetiketter til BBP33-printeren
Klæbende type Gummi, Kan flyttes
Farve Hvid
Vise Forsendelse
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Vinyl klud
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Identifikationsetiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Lednings- og kabelmærkat
Til brug med (udstyr) BBP™ 33 Printer
Vandret gentagelse (metrisk) 27.90 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 2300 Labels/Box
Mængde 2500/Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 175 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +79,4 °C
Trækstyrke 55 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 39.70 mm
Dimensioner (L x B) 1,437 x 1 tomme
Længde (engelsk) 1,4 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 86.36 mm
Højde (engelsk) 1,4 tommer
Højde (metrisk) 3.6 cm
Alternativt varenummer B33-89-498