Få mere at vide
Brady™ Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter: Tre pr. række
Artikelnummer. 13543310
Skift visning
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Gummi, Kan flyttes
Slutte:
Glans
Mat
Materiale:
Nylon Klæde
Vinyl klud
Højde (engelsk):
0,5 tommer
1,4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klæbende type Slutte Materiale Højde (engelsk) unitSize
13543310 Akryl, Permanent Mat Nylon Klæde 0,5 tommer Hver
13583320 Gummi, Kan flyttes Glans Vinyl klud 1,4 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13543310 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter (tre pr. række) er permanente eller kan flyttes. Efter ansøgning, B-498 CleanLift™ Series Vinyl Cloth er der for at blive, medmindre du vil ændre det.
  • Klæbemidlet og stofbagsiden giver fremragende holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering
  • Klæber til enhver ren, tør overflade
  • Specielt formuleret topcoat for fremragende printkvalitet
  • Halvblank finish for et sprødt, rent look
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance CSA, RoHS, UL
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Identifikationsmærke
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Komponentmærkat på indersiden af panelet
Til brug med (udstyr) BBP ™33 printer
Vandret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1500 Labels/Box
Mængde 1500/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelsk) -40 til 193 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +89,4 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.166 mm
Dimensioner (LxB) 0.5 x 0.5 in. (12.7 x 12.7 mm)
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 48.26 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm
Diameter (engelsk) 0.5 in.
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer B33-144-499