Få mere at vide
Brady™ Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter: En pr. række
Artikelnummer. 13553320 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
2''
Højde (engelsk):
1 tomme
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Gummi, Permanent
Materiale:
Nylon Klæde
Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Klæbende type Materiale Pakningsstørrelse
13553320 2'' 1 tomme Gummi, Permanent Polyester Hver
13523310 2'' 1 tomme Akryl, Permanent Nylon Klæde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13553320 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    975.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.48 DKK
    3% Slukket
På lager
Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter: En per række er lavet af selvlaminerende vinyl- eller nylondug, som er fremragende materialer til identifikation af ledninger og kabler.
  • Det klæbende og stofbagsidemateriale (B-427) giver fremragende holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering. Klæber sig til enhver ren, tør overflade og er specielt formuleret topcoat for fremragende printkvalitet.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CSA, RoHS, UL
Oversigt Polyesteretiketter til BBP33-printeren
Klæbende type Gummi, Permanent
Farve Hvid
Vise Forsendelse
Slutte Glans
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Identifikationsetiket
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Komponentmærkat på indersiden af panelet
Til brug med (udstyr) BBP™ 33 Printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1500 Labels/Box
Mængde 1500/Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.60 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 x 50.80 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 55.88 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Alternativt varenummer B33-17-483