Få mere at vide
Brady™ Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter: En pr. række
Artikelnummer. 13523310 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (engelsk):
2''
Højde (engelsk):
1 tomme
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Gummi, Permanent
Materiale:
Nylon Klæde
Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Klæbende type Materiale Pakningsstørrelse
13523310 2'' 1 tomme Akryl, Permanent Nylon Klæde Hver
13553320 2'' 1 tomme Gummi, Permanent Polyester Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13523310 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 143066
På lager
Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter: En per række er lavet af selvlaminerende vinyl- eller nylondug, som er fremragende materialer til identifikation af ledninger og kabler.
  • Det klæbende og stofbagsidemateriale (B-427) giver fremragende holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering. Klæber sig til enhver ren, tør overflade og er specielt formuleret topcoat for fremragende printkvalitet.
  • Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CSA, RoHS, UL
Oversigt Nylon Stofetiketter til BBP33-printeren
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Vise Forsendelse
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Nylon Klæde
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Identifikationsetiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponentmærkat på indersiden af panelet
Til brug med (udstyr) BBP™ 33 Printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1100 Labels/Box
Mængde 1300/Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 193 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +89,4 °C
Trækstyrke 80 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0065 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.165 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.60 mm
Dimensioner (L x B) 1 x 2 tommer
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 55.88 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Alternativt varenummer B33-137-499