Få mere at vide
Brady™ Lednings- og kabelidentifikation BBP33-etiketter: Fire pr. række
Klæbende type:
Akryl, Permanent
Gummi, Kan flyttes
Slutte:
Glans
Mat
Materiale:
Nylon Klæde
Vinyl klud
Dimensioner (LxB):
0,25 x 0,75 tommer.
0,375 x 0,375 in. W
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klæbemiddel- og stofbagsiden (B-498) giver fremragende holdekraft, men giver mulighed for ren fjernelse og genplacering.
- Mat hvidt polyamidbelagt nylonstofmateriale (B-499) har en permanent akrylklæber med en driftstemperatur på -40 til 193° F (-40 til 90° C) og anbefales til indendørs brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | CSA, RoHS, UL |
| Oversigt | Nylon Stofetiketter til BBP33-printeren |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Vise | Consignment |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Nylon Klæde |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Vis mere |