Beskrivelse
- Designet til at skabe præ-størrelse etiketter til markering af datakabler og ledninger med lille diameter for øget synlighed og nem fjernelse
- Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som olier, kemikalier og vand
- Lavet med en stærk akrylklæber, der forbliver tæt bundet
- Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 Part 815
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL-anerkendt komponent til UL969, CSA accepteret til C22.2 nr. 0,15 til 95 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling;Wire and cable labelling |
| Til brug med (udstyr) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Vis mere |