Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Trådkurv til vaskemaskine
Artikelnummer. p-8001376
Højde (metrisk):
74 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10079240
Brand: Branson Ultrasonics™ 000019129
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 hver
Type Trådkurv
Dybde (metrisk) 107 mm
Til brug med (udstyr) Ultralydsvasker, 1510/1800 Branson
Højde (metrisk) 74 mm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 125 mm
Model- 1510/1800