Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Trådkurv til vaskemaskine
Artikelnummer. 10079240
Skift visning
Højde (metrisk):
74 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
10079240 74 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10079240 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 000019129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.90 DKK
    694.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 269.86 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Tekniske data
Mængde 1 hver
Type Trådkurv
Dybde (metrisk) 107 mm
Til brug med (udstyr) Ultralydsvasker, 1510/1800 Branson
Højde (metrisk) 74 mm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 125 mm
Model- 1510/1800