Beskrivelse
- Det er nemt at tørre spild op med vores meget absorberende Tork industrielle tørrepapir.
- Spar tid ved genopfyldning – denne højkapacitets industrielle papirrulle holder længere.
- Opfylde alle dine rengøringsbehov med dette alsidige papir, der er ideelt til både industrielle opgaver og håndtørring.
- Vær ikke bekymret for, at papiret falder fra hinanden, når det bliver vådt – dets trelags konstruktion gør det stærkt og meget effektivt.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 371.83 yd. |
| Længde (metrisk) | 340 m |
| Bredde (engelsk) | 14,53 tommer |
| Bredde (metrisk) | 36.9 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Kæde af bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Genbrugskredit |
| Farve | Blå |
| Emballagemængde | 1000 Sheets |
| Ply | 3-ply |
| Vis mere |