Få mere at vide
Tork Tørrepapir plus W1
Artikelnummer. 30243786 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30243786 Hvid
30057816 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243786 Leverandør Tork Leverandørnr. 130045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 DKK
    2041.09 DKK / 6 ruller
    Spare 38.91 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Det 2-lags multifunktionelle Tork aftørringspapir Plus er ideelt til at tørre væsker op og til håndtørring.
  • Tør beskidte hænder og let snavsede overflader nemt af med vores Tork Viping Paper Plus.
  • Tørr op spilder let på grund af den høje absorberende evne i dette tørrepapir.
  • Håndter opgaver, der kræver styrke og absorbering, på ingen tid med dette multifunktionelle design.
  • Bær og bortskaff emballagen hurtigt med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Tørrepapir
Længde (engelsk) 557.74 yd.
Længde (metrisk) 510 m
Bredde (engelsk) 9,25 tommer
Bredde (metrisk) 23.5 cm
Materiale Papir
Certificeringer/compliance EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Mix Virgin og Rec.fiber
Farve Hvid
Emballagemængde 1500-ark
Ply 2-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Mix Virgin og Rec.fiber
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.