Description
- Tør beskidte hænder og let snavsede overflader nemt af med vores Tork Viping Paper Plus.
- Tørr op spilder let på grund af den høje absorberende evne i dette tørrepapir.
- Håndter opgaver, der kræver styrke og absorbering, på ingen tid med dette multifunktionelle design.
- Bær og bortskaff emballagen hurtigt med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 557.74 yd. |
| Længde (metrisk) | 510 m |
| Bredde (engelsk) | 14,53 tommer |
| Bredde (metrisk) | 36.9 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farve | Blå |
| Ply | 2-ply |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001 |