Få mere at vide
Tork Tørrepapir plus W1/2
Artikelnummer. 30057828 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
30057828 Blå
1 options
Artikelnummer. 30057828 Leverandør Tork Leverandørnr. 130052
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Den 2-lags multifunktionelle Tork Wiping Paper Plus er ideel til at tørre væsker op og tørre i hånden.
  • Tørr op spilder let på grund af den høje absorberende evne i dette tørrepapir.
  • Bær og bortskaff emballagen hurtigt med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
  • Tør beskidte hænder og let snavsede overflader nemt af med vores Tork Viping Paper Plus.
  • Håndter opgaver, der kræver styrke og absorbering, på ingen tid med dette multifunktionelle design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørrepapir
Længde (engelsk) 278.87 yd.
Længde (metrisk) 255 m
Bredde (engelsk) 9,25 tommer
Bredde (metrisk) 23.5 cm
Certificeringer/compliance EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001
Farve Blå
Ply 2-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fiber, ISO 9001, ISO 14001