Få mere at vide
Nordvlies WIPEX Z-foldede køkkenrulle
Artikelnummer. 15731017
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25 x 23 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15731017 25 x 23 cm Pakke med 3000
1 options
Artikelnummer. 15731017 Leverandør Nordvlies Leverandørnr. 4862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 DKK
    231.68 DKK / Pakke med 3000
    Spare 189.32 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Z-foldede køkkenrulle med unikt pris-ydelsesforhold.
  • Æske med 20 pakker af 150 z-foldede servietter
  • 23 x 25 cm
  • 2-lags
  • Hvid
Tekniske data
Produkttype Foldet håndklæde
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (metrisk) 25 cm
Materiale Genbrugspapir
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 25 x 23 cm
Emballagemængde Kasse med 3.000 servietter
Ply 2-ply
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 2 x 18,5 g/m2