Få mere at vide
Nordvlies WIPEX microfibre wipes ECONOMY, 240 g/sqm, 40x40 cm, blue
Brand:  Nordvlies 88002
WIPEX microfibre wipes ECONOMY, 240 g/sqm, 40x40 cm, blue
Produktkode 15721067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 DKK
    353.94 DKK / Pakke med 20
    Save 125.06 DKK
    26% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-01-2026
Tilføj til indkøbskurv