Få mere at vide
Pal International™ Pal TX hånd- og overfladedesinfektionsservietter
Dimensioner (L x B):
195 x 235 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Beskrivelse
- Designet til at give hurtig og bekvem hånd- og overfladerengøring og desinfektion.
- Ethanol baseret og dermatologisk testet.
- Efterlad huden fugtet og forfrisket.
- Bærbar i beholderen og ideel til brug, når der ikke er adgang til sæbe og vand.
- Kan vægmonteres i 2,0L beslaget ved vaskestationer, toiletter eller indgangssteder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Desinfektionsmiddel |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 195 x 235 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.