Få mere at vide
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER wipes, 57 g/sqm, app. 40x38 cm, solvent resistent, white
Brand:  Nordvlies 240540
WIPEX-FULLPOWER wipes, 57 g/sqm, app. 40x38 cm, solvent resistent, white
Produktkode 15780957
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    758.37 DKK / 1 rulning
    Save 346.63 DKK
    31% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Tilføj til indkøbskurv