Få mere at vide
Nordvlies WIPEX-FULLPOWER Genforstærkede Wipes
Beskrivelse
- Polyesterforstærket celluloseserviet
- Papirdispenserboks eller en rulle
- Opløsningsmiddelresistent
- Ekstremt tårebestandig
- Meget blød
- Lavfnug
- Silikone- og kloridfri
- Fødevaresikkert
- Steriliserbart
- Meget absorberende
- Z-foldet
- Til restfri aftørring af væsker og faste partikler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kraftig visker |
| Længde (metrisk) | 32 cm |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 32 x 38 cm |
| Emballagemængde | 8 kasser på 100 ark |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |